compliance-icons
Aluminum 2,4-pentanedionate, 99.995+% (metals basis)
Artikelnummer. 11425290
5 g, 5g
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11425290
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 044538.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 13963-57-0 | C15H21AlO6 | 324.31 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13963-57-0
Molekylær formel C15H21AlO6
Molekylvægt (g/mol) 324.31
MDL nummer MFCD00000013
InChI nøgle KILURZWTCGSYRE-LNTINUHCSA-K
Synonym Aluminum acetylacetonate
IUPAC navn aluminium(3+) tris((2Z)-4-oxopent-2-en-2-olat)
SMIL [Al+3].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aluminum 2,4-pentanedionate
Smeltepunkt 192°C to 194°C
Tæthed 1.27 g/mL
Kogepunkt 314°C to 316°C
Assay Procent Noter (metalbasis)
Mængde 5 g
FN nummer UN3467
Beilstein 4157942
Formel vægt 324.31
Procent renhed ≥99.995%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerS30L007 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato01/07/2025 Artikelnummer044538.06, 044538.14, 044538.22
PartinummerX28K005 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato27/01/2025 Artikelnummer044538.06, 044538.14, 044538.22
PartinummerU15K034 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato28/08/2024 Artikelnummer044538.06, 044538.14, 044538.22
PartinummerY06J016 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato16/11/2023 Artikelnummer044538.06, 044538.14, 044538.22
PartinummerN08J005 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato24/10/2023 Artikelnummer044538.06, 044538.14, 044538.22
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Aluminum 2,4-pentanedionate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Aluminum 2,4-pentanedionate, 99.995+% (metals basis) >