Få mere at vide
aluminium flage, APS 11 mikron, 99,7% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale | Aluminum |
Farve | Sølv til grå |
Udseende | Silver Gray flakes |
Tæthed | 2.7g/cm3 |
Mængde | 250 g |
Tændingspunkt | 400°C (752°F) |
Lugt | Odorless |
Følsomhed | Water reactive |
Analyseprocentområde | 99.7% (Metals basis) |
Form | Flake |
Vis mere |
Certifikater
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
Partinummer | Certifikattype | Dato | Artikelnummer |
---|---|---|---|
T24L011 | Analysecertifikat | 27/07/2025 | 045031.30,045031.A1,045031.A7 |
Z18K002 | Analysecertifikat | 23/01/2025 | 045031.30,045031.A1,045031.A7 |
N10J001 | Analysecertifikat | 24/10/2023 | 045031.30,045031.A1,045031.A7 |
X17J037 | Analysecertifikat | 20/10/2023 | 045031.30,045031.A1,045031.A7 |
X31I006 | Analysecertifikat | 11/11/2022 | 045031.30,045030.22,045030.A3,045030.36 |
Sikkerhed og håndtering
- Aluminium
- Fare
- Pyrofort fast stof Kategori 1
- Stoffer\, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 2
- H250-Selvantænder ved kontakt med luft.
- H261-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P222-Undgå kontakt med luft.
- P231+P232-Anvendes under inaktiv gas. Beskyttes mod fugt.
- P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
- P422-Indholdet skal opbevares under .
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i