Specifications
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Kapacitet (engelsk) | 8,45 oz. |
| Rengøringsprocedure | USP renset vand |
| Farve | Ravgul |
| Materiale | Glas |
| Mængde | 12/PK. |
| Lukningsfarve | Hvid |
| Liner materiale | PTFE |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Mund | Brede |
| Show More |