missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Vitlab™ Amber Round Neck Reservoir Bottle

Product Code. 10755003
2500 mL
Click to view available options
Capacity (Metric):
2500 mL
This item is not returnable. View return policy
This item is not returnable. View return policy

Keep the Vitlab™ Amber Round Neck Reservoir Bottle closeby in the laboratory for dispensing and storing liquids.

  • Ethylene acrylate coating for increased safety
  • Screw cap
  • Plastic coating significantly reduces hazardous glass splintering during breakage
  • 'Maximum working temperature for coated bottles is 80 °C.
  • Preserve coating by not cleaning at temperatures exceeding 60 ºC.

Spécification

Capacity (Metric) 2500 mL
Coating Plastic
Color Amber
Material Soda Lime Glass
Max. Temperature (Metric) 80°C
Packaging 1 Each
Quantity 1 Each
Closure Included Yes
Shape Round
Product Type Reservoir Bottle
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit
Vitlab™ Amber Round Neck Reservoir Bottle >

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis