Få mere at vide
Invitrogen™ Koniske rør (15 ml) (reol)
Koniske rør leveres samlet med grønne skruelåg. Garanteret RNase- og DNase-fri.
Brand: Invitrogen™ AM12500
3652.15 DKK valid until 2025-08-31
Use promo code "24124" to get your promotional price.
Beskrivelse
Koniske rør leveres samlet med grønne skruelåg. Garanteret RNase- og DNase-fri. Praktisk trykt skriveplads og volumenmærker på rørets sidevægge for nem mærkning. Rørene er sterile, nukleasefrie, ikke-pyrogene og kan autoklaveres til 121 °C. 500 rør medfølger i reol. Hvert parti af rør er certificeret RNase- og DNase-fri.
Tekniske data
Klar | |
Polypropylen | |
Steril | |
Ambion™ | |
RNase-fri, DNase-fri | |
Skruelåg | |
Konisk rør |
15 mL | |
500 rør | |
Opbevares ved stuetemperatur. | |
Stuetemperatur | |
Autoklaverbar | |
Ja |