Få mere at vide
Invitrogen™ mBESKED mMACHINE™ T7 transkriptionssæt
Mængde:
25 reaktioner
Pakningsstørrelse:
25 reaktioner
Beskrivelse
mBESKED mMACHINE™ kits er designet til in vitro-syntese af store mængder af kappet RNA. Capped RNA efterligner de fleste eukaryote mRNA'er fundet in vivo, fordi det har en 7-methyl guanosin cap struktur ved 5′ ende.
- RNA-udbytte: 20-30 μg
- Inkluder analog hætte [m 7 G(5′ )ppp(5′ )G] i transkriptionsreaktion med ultrahøjt udbytte
- Forenklet reaktionsformat, hvor alle fire ribonukleotider og cap-analog blandes i en enkelt opløsning
- Cap-analog: GTP-forholdet mellem opløsning er 4:1, hvilket er optimalt til at maksimere både RNA-udbytte og andelen af capped transkripter
- Til rutinesyntese af capped RNA'er til oocytmikroinjektion, in vitro translation, transfektion og andre anvendelser
- Høje udbytter opnås ved at optimere reaktionsbetingelserne for RNA-syntese i nærvær af høje nukleotidkoncentrationer
- Syntetiseret RNA er beskyttet mod nedbrydning af kontaminerende ribonukleaser, der er til stede med RNase-hæmmer - komponent i enzymblandingen
Tekniske data
Tekniske data
Indhold og opbevaring | T7 Enzyme Mix, 10X Reaction Buffer 2⁄XNTP CAP Solution, GTP Solution, pTRI-Xef, TURBO DNase, Ammonium Acetate Stop Solution, Lithium Chloride Precipitation Solution og Gel Loading Buffer II opbevares alle på– 20 °C. Nukleasefrit vand kan opbevares ved enhver temperatur. |
Endelig produkttype | Syntetisk mRNA, mRNA |
Format | Sæt |
Prøvetype | mRNA, Syntetisk mRNA |
Til brug med (applikation) | In vitro transkription, syntetisk mRNA, mRNA, transfektion, LNP'er, GENEart, lineariseret DNA-plasmid, levering, PCR-produkter |
Antal reaktioner | 25 reaktioner |
Produktlinje | Ambion™ , mBESKED mMACHINE™ |
Produkttype | T7 in vitro transkriptionssæt |
Mængde | 25 reaktioner |
Promotor | T7 |
Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- mMESSAGE mMACHINE T7 Transcription Kit
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Carcinogenicitet Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
- H360-Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
- H373-Kan forårsage organskader.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- P314-Søg lægehjælp ved ubehag.
- P330-Skyl munden.
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: lithium chloride, formamide
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Invitrogen™ mBESKED mMACHINE™ T7 transkriptionssæt >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion