Få mere at vide
Invitrogen™ TE, pH 7,0, RNase-fri Artikelnummer.: 10546935
Invitrogen™ TE, pH 7,0, RNase-fri
Artikelnummer. 10546935
10 x 1 mL, 10ml
Mængde:
50 mL
10 x 1 mL
Pakningsstørrelse:
10ml
50ml
Artikelnummer. 10546935
Brand: Invitrogen™ AM9860
Science Is Hard Enough Your Bioreagents Shouldn’t Be
Brug rabatkode 24128 ved kassen
Se tilgængelige kampagner
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Invitrogen TE-buffer er en almindeligt anbefalet opbevaringsløsning til RNA-prøver. 10 mM Tris-HCl, 1 mM EDTA, pH 7,0 er i nukleasefrit, ultrarent vand.
Invitrogen TE-buffer er en almindeligt anbefalet opbevaringsløsning til RNA-prøver. 10 mM Tris-HCl, 1 mM EDTA, pH 7,0 er i nukleasefrit, ultrarent vand. Det sidste trin i hver RNA-isoleringsprotokol er at resuspendere den oprensede RNA-pellet. Efter omhyggelig isolering af RNA'et er det afgørende, at pelleten suspenderes og opbevares i en sikker, RNase-fri opløsning. TE Buffer fremstilles ud fra de reneste tilgængelige reagenser under nøje overvågede forhold i en avanceret produktionsfacilitet. Det udsættes derefter for strenge kvalitetskontrolprocedurer for at garantere deres renhed og ydeevne.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
pH 7.0
Fysisk form Væske
Produktlinje Ambion
Mængde 10 x 1 mL
Emballage Flaske
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Invitrogen™ TE, pH 7,0, RNase-fri >