Få mere at vide
Cytiva Amersham™ ECL™ Prime Western Blotting Detection Reagent
Artikelnummer. 12994780 Shop alle Cytiva produkter
Sættets indhold:
Opløsning A (Luminol-opløsning, 3x 50 ml) og opløsning B (peroxidopløsning, 3x 50 ml)
Opløsning A (Luminol-opløsning, 50 ml) og opløsning B (peroxidopløsning, 50 ml)
Tilstrækkelig til:
1000 cm 2 membran
3000 cm 2 membran
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 3
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 12994780
Brand: Cytiva RPN2236
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Indeholder
Solution A (luminol solution) and Solution B (peroxide solution)
Muliggør brugen af stærkt fortyndede primære og sekundære antistoffer uden at reducere følsomheden. Cytiva Lifescience™ Amersham™ ECL™ Prime Western Blotting Detection Reagent producerer høj signalintensitet og følsomhed.
p>
  • Stabilt signal muliggør flere eksponeringer og gør reagens velegnet til store eksperimentelle serier
  • Giver bekvem håndteringstid mellem detektion og afslutning af eksperimentet
  • Optimeret til billeddannelse med ImageQuant™ LAS 4000 (CCD-baseret billeddannelse), Amersham Hybond™ P (PVDF) membraner og kompatible med Amersham Hyperfilm™ , Amersham Hybond- ECL (nitrocellulose) membraner
  • Også kompatibel med Rainbow™ Molekylvægtsmarkører og Amersham ECL DualVue™ Western Blotting Markers
Uddannelse og forskning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype ECL Western Blot Detection Reagent
Til brug med (applikation) Følsom kvantitativ eller bekræftende Western Blot
Følsomhed ∼1 side
Tilstrækkelig til 3000 cm 2 membran
Sættets indhold Opløsning A (Luminol-opløsning, 3x 50 ml) og opløsning B (peroxidopløsning, 3x 50 ml)
Indhold og opbevaring 2 °C til 8 °C
compliance-icons
Nombre del producto
  • ECL Prime
Palabra de advertencia
  • Fare
Clasificación
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
Indicaciones de peligro
  • H360D-Kan skade det ufødte barn.
Consejos de prudencia
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Indeholder: trometamol, ethanediol, imidazole
  • UNKNOWN AQUATIC-Indeholder 4% komponenter, for hvilke faren for vandmiljøet ikke kendes.
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado