Få mere at vide
Merck Amicon™ Omrørte celler
Amicon omrørte celler koncentrerer prøverne hurtigt, men forsigtigt, ved hjælp af magnetisk omrøring for at minimere koncentrationspolarisering og forskydningsspændingsinduceret denaturering.
Brand: Merck UFSC20001
14270.00 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Advarsel:
Trykbegrænsning. Betjen ikke den omrørte celle over 5,2 bar (75 psi).
Beskrivelse
Denne Amicon omrørt cellemodel giver høje flowhastigheder med opløsninger på op til 10 % makrosolutkoncentration. I stand til hurtig koncentration eller fjernelse af salt efterfulgt af koncentration i samme enhed.Tjenester
Et år
Tekniske data
Autoklaverbar | |
Ultracel™ , Biomax™ , og Durapore™ membranskiver til brug i omrørte celler | |
Amicon™ Omrørt celle 200 ml | |
200 mL |
Amicon Omrørt celle 200 ml | |
Koncentration, bufferudveksling, afsaltning | |
Ultrafiltreringsudstyr |