Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Amlodipine besylate Artikelnummer.: 18702684
Tocris Bioscience™ Amlodipine besylate
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18702684
50 mg
Mængde:
50 mg
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18702684
Brand: Tocris Bioscience™ 2571/50
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CaV1.x blocker
L-type calcium channel blocker that displays antihypertensive properties. Inhibits Ca2+-induced contractions in depolarized rat aorta (IC50 = 1.9 nM) and displays vasoprotective effects in cardiovascular disease. Inhibits proliferation of human vascular smooth muscle cells and epidermoid carcinoma A431 cells (IC50 = 25 μM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Amlodipine besylate
CAS 111470-99-6
Mængde 50 mg
Molekylær formel C26H31ClN2O8S
Formel vægt 567.05
Renhed 98%
Molekylvægt (g/mol) 567.05
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Tocris Bioscience™ Amlodipine besylate >