Få mere at vide
Ammoniumchlorid, 99,6%, ACS-reagens, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3586389 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
500 g, Plastflaske, 500g
Mængde:
500 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
500g
5kg
CAS: 12125-02-9 | ClH4N | 53.49 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12125-02-9
Molekylær formel ClH4N
Molekylvægt (g/mol) 53.49
MDL nummer MFCD00011420
InChI nøgle NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium chloride, salmiac, sal ammoniac, ammonium muriate, ammoniumchlorid, ammoneric, darammon, amchlor, ammonium chloride nh4 cl, ammoniumklorid
PubChem CID 25517
ChEBI CHEBI:31206
SMIL N.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium chloride
Smeltepunkt 340.0°C
Farve Hvid
pH 4.5 to 5.5 (5% soln. at 25°C)
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 500 g
Analyseprocentområde 99.6%
Lineær formel NH3·HCl
Fieser 15,13
Merck Index 15, 506
Opløselighedsinformation Solubility in water: 370g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol, slightly soluble in alcohol, practically insoluble in acetone, ether and, ethyl acetate
IUPAC navn azanium;chlorid
Formel vægt 53.49
Procent renhed 99.6%
Grad ACS-reagens
Emballage Plastflaske
Rester efter tænding 0.01% max
Tæthed 1.5200g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium chloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Ammoniumchlorid, 99,6%, ACS-reagens, Thermo Scientific Chemicals >