Få mere at vide
Ammonium sulfate, 99+%, ACS reagent
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
Emballage:
Fiber tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
25g
25kg
500g
5kg
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale | Ammonium sulfate |
Smeltepunkt | 280.0°C |
Farve | Sølv til grå |
pH | 5.0 to 6.0 (5% soln. at 25°C) |
Fysisk form | Granules, Fillings or Chips |
Mængde | 25 g |
Analyseprocentområde | 99+% |
Lineær formel | (NH4)2SO4 |
Merck Index | 15, 552 |
Opløselighedsinformation | Solubility in water: 754g/L. Other solubilities: insoluble in alcohol and acetone |
Vis mere |
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Ammonium sulfate, 99+%, ACS reagent >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion