Få mere at vide
Applied Biosystems™ AmpliTaq Gold™ DNA-polymerase med buffer II og MgCl2
AmpliTaq Gold DNA-polymerase er en kemisk modificeret form af AmpliTaq DNA-polymerase, der kræver termisk aktivering.
Brand:  Applied Biosystems™ N8080259
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 10782697
  • 131600.00 DKK / 25000 enheder
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
AmpliTaq Gold DNA-polymerase med buffer II og MgCl 2 er en kemisk modificeret form af AmpliTaq DNA-polymerase, der kræver termisk aktivering. Det modificerede enzym leveres i en inaktiv tilstand, og ved termisk aktivering frigives modificeringsmidlet permanent, hvilket regenererer aktivt enzym. Den resulterende hot-start PCR-amplifikation giver øget sensitivitet, specificitet og udbytte i forhold til konventionelle PCR-teknikker.
AmpliTaq Gold DNA-polymerase kan aktiveres delvist eller fuldstændigt i et præ-PCR-varmetrin eller kan tillades at aktiveres langsomt på en tidsfrigivet måde under denatureringstrinene af termisk cykling. Med eller uden et begrænset varmeaktiveringstrin foran, frigives aktivt enzym langsomt under termisk cykling for at matche skabelonkoncentrationen og øge specificiteten. Udbyttet af specifikt produkt stiger, da reaktanter ikke spildes i dannelsen af utilsigtede produkter.
Funktioner
  • Automatiseret kemisk hot-start enzym for øget specificitet, følsomhed og udbytte
  • Tidsfrigivet termisk aktivering forbedrer følsomheden i forstærkninger med lavt antal kopier
  • Vellykket multipleks PCR sparer tid og reagenser
  • Inkluderer GeneAmp 10X PCR-buffer II med MgCl2
  • Hot-start teknologi reducerer risikoen for biologisk forurening
Bemærk
  • For bedre ydeevne AmpliTaq Gold 360 DNA-polymerase renses ved en yderligere proprietær separationsproces for at eliminere kontaminerende bakterielle DNA-sekvenser fra enzympræparatet.
  • Når det bruges sammen med den forbedrede 360 Gold Buffer, reducerer dette ultrarene enzym falske positive resultater, amplificerer målsekvenser på lavt niveau og fremmer amplifikationen af en række skabeloner.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Tøris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
5 U/μl
Rør
AmpliTaq Gold DNA-polymerase
5' - 3'
25 x 1.000 enheder
Varmstarts-PCR
Indbygget varmstart
3'-A
5 kb eller mindre
• AmpliTaq Gold DNA-polymerase (5 U/μ L), 25 x 200μ L
• 10X PCR-buffer II, 100 x 1,5 ml
• 25 mM MgCl2 , 100 x 1,5 mL
Opbevares ved -15 °C til -30 °C.
Lav
Standard
DNA-polymerase
Tøris
1X
20.000 reaktioner
Separate komponenter
DNA
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
One moment while we fetch your results.
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Applied Biosystems™ AmpliTaq Gold™ DNA-polymerase med buffer II og MgCl2 > 25 x 1000 enheder