Få mere at vide
Ansell TouchNTuff™ DermaShield™ 73-701 Renrumshandsker i neopren
Sterile neopren (polychloropren) renrumshandsker er fri for proteiner og acceleratorer. Velegnet til brug i aseptiske og klasse 100/ISO 5 renrumsmiljøer.
5755.00 DKK
Tekniske data
Certificeringer/compliance | 21 CFR 820 Quality System Regulations, ASTM D3577, ASTM D7160, ASTM D6978-05, ISO 10282, ISO 11193, ISO 13485, ISO 14001 |
---|---|
Certificeringer/overholdelse (Europa) | CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN 556-1:2001, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016 |
Kemoterapeutisk vurderet | Ja |
Kloreret | Ja |
Renrumsklasse | Klasse 100 (ISO 5) |
Artikelnummer | Brand | Størrelse | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Størrelse | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
11706713
![]() |
Ansell
73701060 |
6 |
5755.00 DKK
200 par |
Forventet forsendelse: 10-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
11716713
![]() |
Ansell
73701065 |
6.5 |
5755.00 DKK
200 par |
Forventet forsendelse: 27-08-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
11726713
![]() |
Ansell
73701070 |
7 |
5755.00 DKK
200 par |
Forventet forsendelse: 01-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
11736713
![]() |
Ansell
73701075 |
7.5 |
5755.00 DKK
200 par |
Forventet forsendelse: 27-08-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
11746713
![]() |
Ansell
73701080 |
8 |
5755.00 DKK
200 par |
Forventet forsendelse: 06-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
11756713
![]() |
Ansell
73701085 |
8.5 |
5755.00 DKK
200 par |
Forventet forsendelse: 16-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
12465090
![]() |
Ansell
73701090 |
9 |
5755.00 DKK
200 par |
Forventet forsendelse: 03-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
Beskrivelse
- Sterile engangshandsker har en unik neoprenformulering for større holdbarhed og punkteringsmodstand.
- Tilbyder høje niveauer af modstandsdygtighed over for kemisk stænk og beskytter mod forskellige farer.
- Perlemanchet designet med SUREFIT™ teknologi forhindrer manchetter i at rulle ned.
- Latexfri og kemisk acceleratorfri eliminerer type I og Type IV allergirisici.
- Anbefales til overførsel af væsker og faste stoffer, prøvetagning, blanding, blanding og aseptisk påfyldning/mærkning.
Tekniske data
21 CFR 820 Quality System Regulations, ASTM D3577, ASTM D7160, ASTM D6978-05, ISO 10282, ISO 11193, ISO 13485, ISO 14001 | |
Ja | |
Klasse 100 (ISO 5) | |
0.65 | |
Engangsbrug | |
8,3 mio | |
Bestemt | |
Polychloropren | |
0.18 mm | |
Steril | |
0.19 mm | |
73-701 | |
17 MPa | |
29.5 cm |
CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN 556-1:2001, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016 | |
Ja | |
Ja | |
Grøn | |
Ingen tekstur | |
0.19 mm | |
Ja | |
7 mio | |
Pulverfri | |
8,3 mio | |
ISO 9001:2015 | |
TouchNTuff™ 73-701 | |
11,6'' |