Learn More
anti-CDC42, MAPK8 Protein Protein Interaction Antibody Pair, Abnova™
Brand:  Abnova DI0572.1Set
Product Code. 16121474
  • 5160.00 DKK / 1 set
Explore more special offers
Includes: CDC42 rabbit purified polyclonal antibody (20μg); MAPK8 mouse monoclonal antibody (40μg); Reagents are sufficient for at least 30-50 assays using recommended protocols
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
This protein protein interaction antibody pair set comes with two antibodies to detect the protein-protein interaction, one against the CDC42 protein, and the other against the MAPK8 protein for use in in situ Proximity Ligation Assay.
Host Species: Rabbit, Mouse
Species Reactivity: Hu
In situ PLA
Spécification
Spécification
CDC42
Monoclonal/Polyclonal
CDC42
CDC42
1 Set
Primary
Antibody pair set content: 1. CDC42 rabbit purified polyclonal antibody (20 ug) 2. MAPK8 mouse monoclonal antibody (40 ug) *Reagents are sufficient for at least 30-50 assays using recommended protocols.
Store reagents of the antibody pair set at -20°C or lower. Please aliquot to avoid repeated freeze thaw cycle. Reagents should be returned to -20°C storage immediately after use.
Purified
In situ PLA
Unconjugated
CDC42Hs/G25K
Mouse, Rabbit
RUO
998/5599
Human
CDC42 & MAPK8 Protein Protein Interaction Antibody Pair
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis