Få mere at vide
Epredia™ Anti-Rul plader til Epredia Kryostater
Shop alle Epredia produkter
:
Glas; 39,5 mm
Tekniske data
Tekniske data
Produkttype | Anti roll plade |
Til brug med (udstyr) | Epredia Kryostater |
Materiale | Plast |
Diameter (metrisk) | 39.5 mm |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Epredia™ Anti-Rul plader til Epredia Kryostater >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion