missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ Arformoterol Tartrate
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18789797
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18789797 50 mg
18762449 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18789797 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 6219/50

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Low molecular weight, organic compound that may help regulate biological process.

Arformoterol tartrate is a long-acting β2 adrenergic agonist (LABA). Bronchodilator.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

CAS 200815-49-2
Mængde 50 mg
Mål Adrenergic beta-2
Molekylær formel C19H24N2O4.C4H6O6
Formel vægt 494.49g/mol
Produkttype Long-acting Agonist (LABA)

For Research Use Only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.