Få mere at vide
Thermo Scientific™ ART™ Barriere Pipettespidser med lav retention Artikelnummer.: 10530492
Forventet forsendelse: 05-12-2025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1080.00 DKK
    990.82 DKK / Pakke med 960
    Spare 89.18 DKK
    8% Off
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Thermo Scientific™ ART™ Barriere Pipettespidser med lav retention
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-6551024
10μ l, ART 10, Lav retention, Mikropunkt, Steril& PCR-klar, Pakke med 960
Volumen (metrisk):
10μ l
20μ l
100μ l
200μ l
1.000μ l
Model-:
ART 10
ART 10 REACH
ART 1000
ART 100E
ART 10F
ART 200
ART 20P
Tip stil:
Ergonomi, Lav retention
Forlænget længde, Lav retention, Mikropunkt
Lav retention, Mikropunkt
Egnet til formålet:
Steril& PCR-klar
Pakningsstørrelse:
Pakke med 960
Artikelnummer. 10530492
Brand: Thermo Scientific™ 213905
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1080.00 DKK
    990.82 DKK / Pakke med 960
    Spare 89.18 DKK
    8% Off
Se tilgængelige kampagner
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 05-12-2025
Læg i indkøbskurv
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Eliminer prøveretention med disse specialdesignede pipettespidser.
Få Thermo Scientific™ ART™ Barriere-pipettespidser med lav retention, som er specielt designet til at eliminere prøveretention i pipettespidsen.
  • Inner surface is extremely hydrophobic, increasing sample reproducibility and sample accuracy
  • Crystal clear tips allow you to easily see transparent samples
  • Tips seal when exposed to potential contaminants
  • Certified RNase, DNase, ATP, Endotoxin, and Pyrogen Free
Greener Choice-anprisninger
  • undefined
    • Renewable Energy
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt ART 10, Filtered, Sterile, Rack
Volumen (metrisk) 10μ l
Filtreret Filtreret
Sterilitet Steril
Farve Klar
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Model- ART 10
Rene krav DNase, RNase, DNA, ATP , PCR-hæmmer og endotoksinfri
Format Stativ
Tip stil Lav retention, Mikropunkt
Emballage Rack, 10 x 96
Produktlinje ART
Egnet til formålet Steril& PCR-klar
Vis mere Vis mindre
Promo
Udløber: 2025-12-31
Huge Savings on Liquid Handling Essentials
Unlock Precision: Top Pipettes and Tips on Promotion!
Anvender kampagne og tilføjer...
Promo
Udløber: 2025-12-31
Spotlight
Big discounts are available on a range of popular products including chemicals, lab essentials, equipment, consumables, life science and safety products.
Anvender kampagne og tilføjer...
Promo
Udløber: 2025-12-31
Waste Water Testing and Analysis Management
Save on essential products for waste water testing and analysis management. Discover top deals and optimize your testing process. Promo code: 24145
Anvender kampagne og tilføjer...
Promo
Udløber: 2025-12-19
Seek Out Great Savings With the Lab of Curiosity
Every lab holds its own mysteries. What will you uncover? Step closer, search out your essentials, and discover how curiosity can lead to incredible savings.
Anvender kampagne og tilføjer...
Promo
Udløber: 2025-12-31
Food Science: Processing, Testing, and Analysis
Explore advanced solutions for food processing, testing, and analysis. Enhance accuracy, quality, and efficiency with our selection of products. Promo code: 24137
Anvender kampagne og tilføjer...
Promo
Udløber: 2025-12-14
Save Up to 63%
Big savings on advanced technologies and materials testing. Promo Code: 24141.
Anvender kampagne og tilføjer...
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ ART™ Barriere Pipettespidser med lav retention >