Få mere at vide
- Home
- Products
- Pipetteprodukter
- Pipette tips
- Universal pipettespidser
- Thermo Scientific™ ART™ Ikke-filtrerede standardpipettespidser med hængslet stativ
Thermo Scientific™ ART™ Ikke-filtrerede standardpipettespidser med hængslet stativ
Artikelnummer. p-8319117
| Artikelnummer. | Volumen (metrisk) | Tip stil | Til brug med (udstyr) | Egnet til formålet | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 15163626 | 1.000μ l | Lav retention | Universal Fit | Steril | Pakke med 768 |
| 15153626 | 1.000μ l | Lav retention | Universal Fit | Certificeret kvalitet | Pakke med 768 |
| 15133626 | 1.000μ l | Standard | Universal Fit | Steril | Pakke med 768 |
| 15143626 | 1.000μ l | Standard | Universal Fit | Certificeret kvalitet | Pakke med 768 |
| 15143616 | 300μ l | Lav retention | Universal Fit | Steril | Pakke med 960 |
| 15133616 | 300μ l | Lav retention | Universal Fit | Certificeret kvalitet | Pakke med 960 |
| 15113616 | 300μ l | Standard | Universal Fit | Certificeret kvalitet | Pakke med 960 |
| 15123616 | 300μ l | Standard | Universal Fit | Steril | Pakke med 960 |
| 15153596 | 200μ l | Lav retention | Universal Fit | Steril | Pakke med 960 |
| 15133596 | 200μ l | Lav retention | Universal Fit | Certificeret kvalitet | Pakke med 960 |
| 15123596 | 200μ l | Standard | Universal Fit | Steril | Pakke med 960 |
| 15113596 | 200μ l | Standard | Universal Fit | Certificeret kvalitet | Pakke med 960 |
| 15133586 | 20μ l | Lav retention | Eppendorf | Steril | Pakke med 960 |
| 15113586 | 20μ l | Lav retention | Eppendorf | Certificeret kvalitet | Pakke med 960 |
| 15103586 | 20μ l | Standard | Eppendorf | Certificeret kvalitet | Pakke med 960 |
| 15143576 | 10μ l | Forlænget længde | Universal Fit | Steril | Pakke med 960 |
| 15103576 | 10μ l | Lav retention | Universal Fit | Steril | Pakke med 960 |
| 15143566 | 10μ l | Lav retention | Universal Fit | Certificeret kvalitet | Pakke med 960 |
| 15153566 | 10μ l | Standard | Universal Fit | Steril | Pakke med 960 |
| 15123566 | 10μ l | Standard | Universal Fit | Certificeret kvalitet | Pakke med 960 |
| 15183576 | 20μ l | Standard | Eppendorf | Steril | Pakke med 960 |
BEDSTE tilbudspris! Brug kampagnekoden "27964" for at få din tilbudspris.
Beskrivelse
Få adgang til tips med én hånd ved hjælp af Thermo ScientificTM ARTTM Nonfiltred Hinged Rack Pipette Tips, som er designet til den måde, du arbejder på. Du skal ikke længere bekymre dig om, at dine tips spilder på din bænk eller gulv. Maksimer din produktivitet, og skift nemt fra hængslet til afløftning med kun tre nemme trin. Du skal blot tage hængslet af, dreje og justere dækslet - nu har du en traditionel lift-off, når du har brug for det.
Features:
- Complete selection of non-filtered and specialty tips deliver proven ART quality, performance and reliability, backed by the highest Thermo Scientific standards and worldwide support
- Racks offer quick and easy access to pipette tips, saving valuable time
- Front latch closes and locks, ensuring safe and secure storage throughout
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | ART Non-filtered, LR, Sterile, Hinged Rack |
| Volumen (metrisk) | 1.000μ l |
| Filtreret | Ikke-filtreret |
| Sterilitet | Steril |
| Farve | Neutral |
| Model- | ART Ikke-filtreret |
| Længde (engelsk) | 3,5 tommer |
| Længde (metrisk) | 8.89 cm |
| Rene krav | DNase, RNase, DNA, ATP og endotoksinfri |
| Format | Hængslet stativ |
| Tip stil | Lav retention |
| Til brug med (udstyr) | Universal Fit |
| Produktlinje | ART |
| Egnet til formålet | Steril |
| Vis mere Vis mindre |