Få mere at vide
Thermo Scientific™ ART™ Pipettespids Tomme hængslede stativer
Størrelse:
Lille
Medium
Større
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 8
Beskrivelse
Spar værdifuld plads i laboratoriet med den stabelbare Thermo Scientific™ ART™ Pipettespids Tomme hængslede stativer. ART barrierespidser giver 100 % sikkerhed mod aerosoler og væskeforurening. Frontlåsen lukker og låser, hvilket sikrer sikker og sikker opbevaring overalt.
Funktioner:
- ART barrierespidser giver 100 % sikkerhed mod aerosoler og væskeforurening
- Reoler giver hurtig og nem adgang til pipettespidser, hvilket sparer værdifuld tid
- Frontlåsen lukker og låser, hvilket sikrer sikker og sikker opbevaring overalt
Certificeringer:
- Ikke-sterile produkter certificeret til at være fri for RNase, DNase, DNA, ATP , Endotoxin, Pyrogen og PCR-hæmmere
- Sterile produkter certificeret til at være fri for RNase, DNase, DNA, ATP , Bioburden, Endotoxin, Pyrogen og PCR-hæmmere
Anbefalet til:
- Væskehåndtering
- Molekylær biologi
- PCR
- Bioteknologi
Greener Choice-anprisninger
- undefined
- Renewable Energy
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Certified to be free of RNase, DNase, DNA, ATP, Endotoxin, Pyrogen and PCR Inhibitors |
| Produkttype | Empty Hinged Rack |
| Form | Firkant |
| Stabelbar | Ja |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Størrelse | Lille |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ ART™ Pipettespids Tomme hængslede stativer >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion