Få mere at vide
Thermo Scientific™ Samlede hætter og septa til 8-425 hætteglas med standardåbning
Thermo Scientific™ Nationalt forsamlede hætter og Septa til 8-425 hætteglas med standardåbning er tilgængelige i en række forskellige farver og septummaterialer.
Brand: Thermo Scientific™ C4013-61R
Beskrivelse
Thermo Scientific™ Nationalt forsamlede hætter og septa til 8-425 hætteglas med standardåbning er tilgængelige i en række forskellige farver og septummaterialer til en bred vifte af anvendelser.
- Open top caps can be used with any 8mm septa
- Phenolic caps are suitable for autoclaving and low temperature applications
- Polypropylene caps are chemically inert and suitable for most chromatography applications
- Kim-Lok™ cap/septum assemblies feature a molded centering ring to eliminate septum movement during injection
- PTFE/red rubber septa are economical for many GC applications
- PTFE/silicone septa are most popular for HPLC and IC applications
- Pre-slit septa are easier to pierce with thin-gauge needles
Tekniske data
PP, Red; Kim-Lok Red PTFE/White Silicone septum | |
PTFE, Silicone, Polypropylene | |
Kim-Lok Cap with Flange | |
8-425 Standard Opening Vials |
Red | |
Kim-Lok Red PTFE/White Silicone | |
8-425 |