Få mere at vide
Thermo Scientific™ Samlede hætter og septa til 8-425 hætteglas med standardåbning
Thermo Scientific™ Nationalt forsamlede hætter og Septa til 8-425 hætteglas med standardåbning er tilgængelige i en række forskellige farver og septummaterialer.
Brand:  Thermo Scientific™ C4013-61Y
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 12480138
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Thermo Scientific™ Nationalt forsamlede hætter og septa til 8-425 hætteglas med standardåbning er tilgængelige i en række forskellige farver og septummaterialer til en bred vifte af anvendelser.
  • Open top caps can be used with any 8mm septa
  • Phenolic caps are suitable for autoclaving and low temperature applications
  • Polypropylene caps are chemically inert and suitable for most chromatography applications
  • Kim-Lok™ cap/septum assemblies feature a molded centering ring to eliminate septum movement during injection
  • PTFE/red rubber septa are economical for many GC applications
  • PTFE/silicone septa are most popular for HPLC and IC applications
  • Pre-slit septa are easier to pierce with thin-gauge needles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
PP, Yellow; Kim-Lok Red PTFE/White Silicone septum
PTFE, Silicone, Polypropylene
Kim-Lok Cap with Flange
8-425 Standard Opening Vials
Yellow
Kim-Lok Red PTFE/White Silicone
8-425
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
One moment while we fetch your results.
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ Samlede hætter og septa til 8-425 hætteglas med standardåbning > PP, Yellow; Kim-Lok Red PTFE/White Silicone septum