Få mere at vide
BRAND™ Automatisk burettetilpasning Artikelnummer.: 10175400
Forventet forsendelse: 22-08-2025
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
BRAND™ Automatisk burettetilpasning
Artikelnummer. 10175400 Shop alle Brand produkter
Materiale: Polypropylen
:
Materiale: Polypropylen
Artikelnummer. 10175400
Brand: BRAND™ 23745
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 22-08-2025
Læg i indkøbskurv
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Automatisk burettefitting med mikroskrue, trykknap og holdeklemme.
  • Mikrometerskrue med trykknap
  • Inkluderer støtteklemme
  • Til Shilling-titreringsapparat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 10 mL
Til brug med (udstyr) 10 ml automatisk burette
Materiale Polypropylen
Inkluderer Støtteklemme
Type Buret Fitting
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
BRAND™ Automatisk burettetilpasning >