Få mere at vide
Axygen™ 12-brøndskam, til 7 cm Gel Box
Artikelnummer. 15543167 Shop alle Axygen Scientific produkter
Skift visning
Tykkelse (metrisk):
1 mm
1,5 mm
Pakningsstørrelse:
1 enhed
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Tykkelse (metrisk) unitSize
15543167 1,5 mm 1 enhed
15533167 1 mm 1 enhed
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15543167 Leverandør Axygen™ Leverandørnr. HGB712MC15
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tilbehør til brug med 7 cm vandret gelboks
  • Kamme: 1 x 12 Multi-kanal kompatibel brønd, 1 mm tykkelse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Gelæske, 7 cm
Tykkelse (engelsk) 0,05 tommer.
Tykkelse (metrisk) 1,5 mm