Få mere at vide
Axygen™ 5-brøndskam, til 7 cm Gel Box
Artikelnummer. 15573167 Shop alle Axygen Scientific produkter
Skift visning
Tykkelse (metrisk):
1,5 mm
Pakningsstørrelse:
1 enhed
Artikelnummer. Tykkelse (metrisk) unitSize
15573167 1,5 mm 1 enhed
1 options
Artikelnummer. 15573167 Leverandør Axygen™ Leverandørnr. HGB7515
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tilbehør til brug med 7 cm vandret gelboks
  • Kamme: 1 x 5 Brønd, 1,5 mm tykkelse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Gelæske, 7 cm
Type 5-brønds kam
nr. pr. sag 1/Cs.
nr. pr. pakke 1/Pk.
Tykkelse (engelsk) 0,05 tommer.
Tykkelse (metrisk) 1,5 mm
Tykkelse (metrisk) tænder 1.5 mm