Få mere at vide
Axygen™ Vandret gelæske, 15 cm
Artikelnummer. 15519923 Shop alle Axygen Scientific produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
17,5 x 26,5 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) unitSize
15519923 17,5 x 26,5 cm Hver
1 options
Artikelnummer. 15519923 Leverandør Axygen™ Leverandørnr. HGB15
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
De Axygen HGB-15 er et system med stor prøvekapacitet, der er ideelt til screening af PCR-prøver eller rutinemæssig DNA-fragmentanalyse og leveres som standard med to forskellige UV-transparente gelbakker, der giver fleksibilitet og værdi.
Axygen horisontale gelbokse er højkvalitets enheder med alle funktioner designet til enestående holdbarhed og effektivitet. Gelæskerne har lækagefri ekstern gelstøbning, som giver dig mulighed for at støbe en gel uden for æsken, mens en anden gel løber indeni. Enhederne fås i fire forskellige størrelser, og hver enhed leveres med to størrelser gelbakker. Derudover har de let at udskifte elektroder, der er forsænket for at reducere potentielle skader. Disse gelæsker er en fremragende værdi, der vil give mange års pålidelig service.
Funktioner
  • Fleksibilitet – Hver enhed leveres med 2 størrelser gelbakker for at optimere applikationerne
  • Ekstern gelstøbning til gelboks giver mulighed for at køre gel, mens den næste støbes
  • Brugervenlighed – den Axygen kontrastforstærker gør indlæsning af geler lettere
  • Robust sprøjtestøbning understøttes af 3 års garanti
  • Større enheder kommer med recirkulationsporte, der muliggør bufferudveksling
Fire størrelser vandrette tanke. Hver leveres med 2 størrelser gelbakker, som giver mulighed for ekstern gelstøbning. Tre større størrelser leveres med recirkulationsporte til brug efter behov.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE certificeret
Type Vandret gelæske
nr. pr. sag 1/Cs.
nr. pr. pakke 1/Pk.
Volumen (metrisk) buffer 500 mL
Dimensioner (L x B) 17,5 x 26,5 cm
Bredde (metrisk) 15 cm