Få mere at vide
Axygen™ Skruelågrør uden hætter: Selvstående
Selvstående rør
Brand: Axygen™ ST-200-SS
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
Axygen mikrocentrifugerør har et skruelåg, der giver en tæt og sikker forsegling. Skruelågsrør fås i en række forskellige farver med konisk eller selvstående bund. Sterile muligheder er også tilgængelige.
- Maksimal G-kraft er 20.000 RCF.
- RNase-/DNase-fri
- Ikke-pyrogen
Rør, med hætte, sterile
Alle sterile mikrocentrifugerør med skruelåg er formonteret med ikke-løkkede hætter med O-ringe.
Farvede hætteversioner er også tilgængelige i sterilt format.
Ordreinfo
Kasketter sælges separat.
Tekniske data
Skruelåg | |
2 mL | |
Polypropylen | |
500 Rør/Pk., 8 Packs/Cs. | |
Nej | |
Konisk |
RNase, DNase, pyrogenfri | |
Klar | |
500/Pk. | |
Ikke steril | |
Ikke inkluderet | |
20,000 x g |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Axygen™ Skruelågrør uden hætter: Selvstående > Klar; 2 ml; Selvstændig; Ingen
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion