Få mere at vide
Axygen™ Opbevaring mikroplader
Til prøveopsamling, in vitro vækstkamre og langtidsopbevaring.
Brand: Axygen™ P-2ML-SQ-C
861.65 DKK valid until 2025-08-24
Use promo code "24140" to get your promotional price.
Beskrivelse
Axygen™ dyb brønd og analyseplader bruges til prøveopsamling, in vitro vækstkamre og langtidsopbevaring. Fremstillet af polypropylen, de tilbyder fremragende kemisk resistens og vil modstå temperaturer ned til -80 °C.
- 2,2 mL plade med dyb brønd
- ANSI/SLAS 1-2004: Mikroplader - Footprint Dimensions
- Ultraflad overflade sikrer korrekt forsegling med varmeforseglingsfilm
Oplever i øjeblikket stor efterspørgsel efter denne vare. Opslået tilgængelighedsdato er muligvis ikke aktuel. Kontakt kundesupport for opdateret tilgængelighed.
Tekniske data
ANSI, SLAS 1-2004 | |
Uden låg | |
Klar | |
96 | |
Firkant | |
25/Cs. | |
-112 °F |
96-brønds | |
8 x 12 | |
Polypropylen | |
Ikke steril | |
Prøveindsamling, in vitro vækstkamre og langtidsopbevaring | |
5/Pk. | |
-80 °C |