Få mere at vide
Axygen™ Tip Refill System, tomme stativer Artikelnummer.: 11330285
Forventet forsendelse: 24-04-2026
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    279.00 DKK
    275.01 DKK / Pakke med 10
    Spare 3.99 DKK
    1% Off
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Axygen™ Tip Refill System, tomme stativer
Artikelnummer. p-4909374 Shop alle Axygen Scientific produkter
RFL-R, 10 stativer/pakke; 5 pakker/etui, Pakke med 10
Model-:
RFL-R
RFL-R-1200
Emballage:
10 stativer/pakke; 3 pakker/etui
10 stativer/pakke; 5 pakker/etui
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 11330285
Brand: Axygen™ RFLR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    279.00 DKK
    275.01 DKK / Pakke med 10
    Spare 3.99 DKK
    1% Off
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 24-04-2026
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Refillstativer, der er lette at fylde til Axygen Tip Refill System. Til brug med P2/P10 Gilson-Style og 200 μL Universal fit indsatser.
Axygen™ Tip Refill System indeholder holdbart refill-stativ, der nemt kan genopfyldes i hånden og kan autoklaveres. Disse gennemsigtige stativer inkluderer farvekodede indsatser til spidsidentifikation og er certificeret RNase-/DNase-fri. De fås i forskellige farver og er pakket i løs vægt eller stativer.
  • RFL-R er velegnet til både de 10μ L og 200μ L refill indsatser
  • RFL-R-1200 er velegnet til 1200μ L refill indsatser
  • Certificeret til at være RNase-/DNase-fri
  • Ikke-pyrogen
  • Gennemsigtigt stativ gør det nemt at se spidserne
  • Farvekodet indsats gør det nemt at identificere spidsen
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Produkttype Tømt genopfyldningsstativ med låg
    Farve Klar
    Sterilitet Ikke steril
    Til brug med (udstyr) P2/P10 Gilson-stil og 200 μL Universal fit indsatser
    Model- RFL-R
    Emballage 10 stativer/pakke; 5 pakker/etui
    Korrektion af produktindhold
    Produkttitel
    Axygen™ Tip Refill System, tomme stativer >