Få mere at vide
Azlon™ Kander med polypropylentryk
Trykt med nåleskarpe blå gradueringer for øget synlighed. Azlon™ Azlon™ Kander med polypropylentryk giver en pålidelig løsning til måling og dispensering af væsker i et laboratorium.
Brand: Azlon JPB5000P
195.19 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Beskrivelse
Trykt med nåleskarpe blå gradueringer for øget synlighed. Azlon™ Azlon™ Kander med polypropylentryk giver en pålidelig løsning til måling og dispensering af væsker i et laboratorium.
- Tilspidsning: til at danne en stor hældetud
- Konstrueret: af polypropylen med høj klarhed for styrke og synlighed
- Gradueringer: trykt forbedret nål skarp blå
- Autoklaverbar: til 121 °C
- Ergonomisk designet: håndtag med tommelfingergreb for nem transport og hældning
- Velegnet: til applikationer i kontakt med fødevarer i henhold til EU- og amerikanske regler
Tekniske data
Klar | |
199 mm | |
Polypropylen | |
253 mm | |
-20 °C til +135 °C | |
Autoklaverbar | |
Blåtrykt skala |
199 mm | |
5000 mL | |
Laboratorier til håndtering af kemikalier | |
1/Pk. | |
Kande | |
Ja |