Få mere at vide
Azlon™ LDPE Tracker kliniske vaskeflasker
Description
- Opfylder industristandarder, herunder dem, der kræves af akkrediteringsorganet for klinisk patologi
- Ideel til brug på det kliniske og generelle hospitalsmarked
- Unikt skrive-på, wipe-off panel
- DripLok™ version med dampventilationshætte tilgængelig - for ultimativ sikkerhed med flygtige opløsningsmidler
- Leveres med sæt COSHH etiketter
Specifications
Specifications
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Farve | Klar |
| Til brug med (applikation) | Til det kliniske og generelle hospitalsmarked |
| Materiale | LDPE |
| Lukningsfarve | Rød |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Lukningsmateriale | Polypropylen |
| Lukketype | Dampudluftning |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |