Få mere at vide
Synergy Healthcare™ Azo™ Flade poser
Højkvalitets præformet, varmeforseglelig, aftrækkelig steril barriereemballage. Synergy Healthcare™ Azo™ Flade poser er velegnede til sterilisering af kirurgiske instrumenter, laboratorieudstyr eller små til mellemstore sæt med damp eller ethylenoxid.
Brand:  Synergy Healthcare™ PF250500
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 15668793
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Made from specially treated paper, less fibres released when pouch is opened and reducing the risk of contamination
  • New film technology increases impact strength of pouch film up to 10 times, virtually eliminates the shattering of film when opening
  • Indicators are placed between the 2 layers which make-up the pouch film, prevents offsetting and leakage of ink
  • Meet EN ISO 11607 part 1 and EN 868-4 standards
Tekniske data
Tekniske data
Cool dry place
EN868-5, ISO11607-1, 93/42/EEC, ISO13485, ISO9001
Blue
Sterilization of equipment
Non-sterile
170°C to 210°C
500 x 250mm
250 mm
Autoclavable
Heat Seal
Single-use
Polyethylene
1200
6.30 kN/m
500 mm
Sterilization Pouch
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Synergy Healthcare™ Azo™ Flade poser > L x W: 500 x 250mm