Få mere at vide
Synergy Healthcare™ Azo™ Flade poser
Højkvalitets præformet, varmeforseglelig, aftrækkelig steril barriereemballage. Synergy Healthcare™ Azo™ Flade poser er velegnede til sterilisering af kirurgiske instrumenter, laboratorieudstyr eller små til mellemstore sæt med damp eller ethylenoxid.
Brand:  Synergy Healthcare™ PF200420
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 15691954
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2995.00 DKK
    1633.88 DKK / Pakke med 1200
    Spare 1361.12 DKK
    45% Slukket
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 20-11-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Fremstillet af specialbehandlet papir, færre fibre frigives, når posen åbnes og reducerer risikoen for kontaminering
  • Ny filmteknologi øger slagstyrken af posefilm op til 10 gange, eliminerer praktisk talt splintring af film ved åbning
  • Indikatorer er placeret mellem de 2 lag, som udgør posefilmen, forhindrer forskydning og lækage af blæk
  • Mød EN ISO 11607 del 1 og EN 868-4 standarder
Tekniske data
Tekniske data
Køligt tørt sted
EN868-5, ISO11607-1, 93/42/EEC, ISO13485, ISO9001
Blå
Polyethylen
135μ m
170 °C til 210 °C
420 x 200mm
200 mm
Autoklaverbar
Varmeforsegling
Engangsbrug
Ikke steril
1200
6.30 kN/m
420 mm
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Synergy Healthcare™ Azo™ Flade poser > Højde: 400mm; Bredde: 200 mm