Learn More
Azpack™ Mortar and Pestle with Wooden Handle Pestle
Releases oils that can't be extracted using modern appliances. Azpack™ Mortar and Pestle with Wooden Handle will grind and crush the toughest materials without cracking the strong and dense porcelain.
Marca:  Azpack™ 12303348
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12303348
  • 636.00 DKK / Each
Estimated Shipment: 02-01-2025
to see stock.
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
You may only order up to the available stock. For more details call customer services on +45 70 27 99 20.
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
  • Mortar constructed of vitrified electical porcelain
  • Pestle includes a Beech wood handle
  • Unglazed grinding surface
  • Integral pouring lip reduces waste and spillage
Especificaciones
Especificaciones
284 mL
107mm
Mortar and Pestle
72mm (Mortar)
Unglazed
129mm (135mm to lip)
Mortar: Vitrified electrical porcelain, Pestle: Beech
192mm (Pestle)
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales