FĂĄ mere at vide
FĂĄ mere at vide
Abnova™ Bacteria protease native Protein from
Mængde:
5 mg
Tekniske data
Tekniske data
Til brug med (applikation) | Enzyme Activity, SDS-PAGE |
Navn | Protease (Staphylococcus aureus) Native Protein |
Fremstillingsmetode | Native protein isolated from the culture filtrate of Staphylococcus aureus, strain V8 |
Mængde | 5 mg |
Opbevaringskrav | Store at 4°C. This product is stable for at least 3 months. |
Regulatorisk status | RUO |
Fælles navn | PROTEASE |
Biologisk aktivitet | ≥ 500 units/mg. Unit definition: One unit will change A280nm 0.001 per minute at 37°C, pH 7.8, using casein as the substrate. |
Arter | Bacteria |
Protein tag | None |
Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet pĂĄ dette produkt.
Produkttitel
Abnova™ Bacteria protease native Protein from >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion