Få mere at vide
Corning™ Stregkodede kryogene hætteglas Artikelnummer.: 15595719
Forventet forsendelse: 06-03-2026
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4325.34 DKK
    4295.27 DKK / Pakke med 500
    Spare 30.07 DKK
    0.70% Slukket
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Corning™ Stregkodede kryogene hætteglas
Artikelnummer. p-6915013 Shop alle Corning produkter
2D, Indvendig, Pakke med 500
Stregkode:
1D
2D
Trådstil:
Indvendig
Udseende
Udvendig gevind
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Artikelnummer. 15595719
Brand: Corning™ 8670
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4325.34 DKK
    4295.27 DKK / Pakke med 500
    Spare 30.07 DKK
    0.70% Slukket
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 06-03-2026
Læg i indkøbskurv
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Til opbevaring af biologiske og sammensatte prøver i mærkede hætteglas ved kryogene temperaturer. Corning™ Stregkodede kryogene hætteglas giver en valideret unik stregkode, der ikke falmer eller falder af.
  • Fremstillet af polypropylen
  • Lækagesikker forsegling for integritet af opbevaring
  • Autoklaverbare hætteglas og hætter, kan gensteriliseres
  • Unikke 1D, 2D stregkoder og menneskelig læsbare tegn
  • Har stjerneformet hulrum i hætten og er kompatibel med afdækningsudstyr
  • Låsebund stabiliserer rør til automatiseret håndtering
  • Gradueringer og skrivepatch til manuel brug også
  • Hvert rør kontrolleres for klarhed og læsbarhed af 2D-kode
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsfarve Orange
Farve Neutral
Sterilitet Steril
Volumen (metrisk) 2 mL
Til brug med (applikation) Cellebiologi, cellebank, sammensat kryokonservering
nr. pr. sag 500
nr. pr. pakke 50
Trådstil Indvendig
Grundstil Rund, selvstående
Stregkode 2D
Lukningsmateriale Polyethylen
Produkttitel
Corning™ Stregkodede kryogene hætteglas >