Få mere at vide
Thermo Scientific™ BBD 6220 CO2-inkubator, 220 l, poleret rustfrit stål
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Beskyt cellekulturprøver mod kontaminering og opnå reproducerbare resultater med Thermo Scientific™ BBD 6220 CO2-inkubator med aktiv befugtningskontrol og en integreret højtemperatursteriliseringscyklus.
- Aktivt befugtningssystem giver permanent sterilisering af de samlede dampsystemer
- Eksternt vandreservoir muliggør kontinuerlig termisk dekontaminering ved cyklisk opvarmning til 80°C
- Fuldautomatisk indvendig desinfektion med 180°C varm luft
- Præcis CO2-regulering (0 til 20 %) via TC-sensor med periodisk automatisk nulkalibrering
- Auto-start-funktionen justerer det indre rum til forudindstillede inkubationsbetingelser
- Mikroprocessor og en temperatursensor med platin-modstandselement for konsistens
- Kapacitiv sonde regulerer luftfugtighed mellem 60 og 95 % rH
- Yderligere, fuldstændigt uafhængig regulator med egen temperatursensor overtager funktioner i tilfælde af fejl
- Akustisk/visuel alarm og diagnostik advarer om enhver afvigelse fra indstillede parametre
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (engelsk) | 8,5 kubikfod |
| Dataoutput | RS232 |
| Oversigt | Enkelt 220 l inkubator |
| Kapacitet (metrisk) | 220 l |
| Kammermateriale | Poleret rustfrit stål |
| CO2-koncentrationsområde | 0 til 20 % |
| CO2-sensorteknologi | TC-sensor |
| Belysning | LED |
| Materiale | Rustfrit stål |
| O2 koncentrationsområde | 3 til 90 % |
| Vis mere |