Få mere at vide
BD Fixable Viability Stain 575V
:
Fixable Viability Stain 575V
Beskrivelse
- Fixable Viability Stain 575V is excited by the Violet laser (with an excitation maximum of 396nm), and has a fluorescence emission maximum of 572nm
Tekniske data
Tekniske data
Indhold og opbevaring | -80°C |
Mængde | 200 μg |
Til brug med (applikation) |
|
Cellepermeabilitet | Permeable |
Produkttype | Fixable Viability Stain 575V |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- BD Horizon Fixable Viability Stain 575V
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Fixable Viability Stain 575V
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
BD Fixable Viability Stain 575V >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion