Beskrivelse
- Red Nucleic Acid Stain has an excitation maximum of 631nm, and is best excited by the red laser
- It has an emission maximum of 651nm
Tekniske data
Tekniske data
Indhold og opbevaring | -20°C |
Mængde | 0.1 mL |
Til brug med (applikation) |
|
Farve | Red |
Produkttype | Red Nucleic Acid Stain |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
BD Red Nucleic Acid Stain >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion