Få mere at vide
Bel-Art™ Knust glasaffaldskasse
Shop alle SP Scienceware produkter
Kapacitet (engelsk):
2,3 gal.
Beskrivelse
Robust konstruerede, punkteringssikre glasaffaldsbeholdere opsamler sikkert knust og kasseret laboratorieglas. Æskerne er tydeligt mærkede og meget synlige.
- Robust bølgepapbeholder leveres med en 2 mil tyk polyethylenpose til at indeholde knuste glasfragmenter og spildte væsker
- Trykt med iøjnefaldende grafik på fire sprog (engelsk, tysk, fransk, spansk)
- Pakket fladt for at spare plads og forsendelsesomkostninger og er hurtigt samlet
- Kvalificerer ikke som en DOT-beholder
- Sikre punkteringssikre beholdere til knust glas
- Gulvmodel rummer 40 lb. (18 kg) affald
Tekniske data
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) | 10 L |
Kapacitet (engelsk) | 2,3 gal. |
Farve | Grøn |
Dimensioner (L x B x H) | 12 x 12 x 27 tommer. (30 x 30 x 69 cm) |
Højde (metrisk) | 69 cm |
Længde (metrisk) | 30 cm |
Bredde (metrisk) | 30 cm |
Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
Bredde (engelsk) | 12 tommer |
Længde (engelsk) | 12 tommer |
Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Bel-Art™ Knust glasaffaldskasse >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion