Få mere at vide
Bel Art™ Poxygrid™ Kurve
Artikelnummer. 11793207
Skift visning
Dimensioner (L x B x H):
24,75 x 14 x 6 tommer. (63 x 36 x 15,2 cm)
11 x 6 x 3,5 tommer. (28 x 15 x 8,8 cm)
14 x 11 x 3,5 tommer. (36 x 28 x 8,8 cm)
20 x 11 x 3,5 tommer. (51 x 28 x 8,8 cm)
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B x H)
11793207 20 x 11 x 3,5 tommer. (51 x 28 x 8,8 cm)
11763207 24,75 x 14 x 6 tommer. (63 x 36 x 15,2 cm)
11773207 11 x 6 x 3,5 tommer. (28 x 15 x 8,8 cm)
11783207 14 x 11 x 3,5 tommer. (36 x 28 x 8,8 cm)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11793207 Leverandør Bel Art™ Leverandørnr. H167670000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Epoxybelagt ståltrådskonstruktion holder under hårde laboratorieforhold
  • Modstå rust, korrosion, opløsningsmidler, syrer og baser
  • Praktisk til transport og batch-dypning af glasvarer
  • Damp kan autoklaveres ved °121 C (250 °F)
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Blå
Holder Labware
Materiale Epoxybelagt stål
Form Rektangulær
Stabelbar Nej
Sterilitet Ikke steril
Størrelse 510 x 280 x 90 mm
Dimensioner (L x B x H) 20 x 11 x 3,5 tommer. (51 x 28 x 8,8 cm)
Længde (metrisk) 51 cm
Længde (engelsk) 20 tommer
Bredde (engelsk) 11 tommer
Højde (engelsk) 3,5 tommer
Inkluderer Kun kurv
Produkttype Trådkurv
Højde (metrisk) 8.8 cm
Array 1 x 1
Bredde (metrisk) 28 cm