Få mere at vide
Bel Art™ Reagensglaskurve med låg
Artikelnummer. 10114194
Skift visning
Dimensioner (L x B x H):
5 x 5,18 x 4 tommer. (12,7 x 13,1 x 10,1 cm)
Artikelnummer. Dimensioner (L x B x H)
10114194 5 x 5,18 x 4 tommer. (12,7 x 13,1 x 10,1 cm)
1 options
Artikelnummer. 10114194 Leverandør Bel Art™ Leverandørnr. F187370010
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Perfekt til at dyppe, transportere og opbevare reagensglas.
  • Polypropylen
  • Kan bruges til transport af små forsøgsdyr
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Hvid
Holder Reagensglas
Materiale Polypropylen
Form Firkant
Stabelbar Ja
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (udstyr) Reagensglas
Størrelse 5 x 4 x 4 tommer.
Dimensioner (L x B x H) 5 x 5,18 x 4 tommer. (12,7 x 13,1 x 10,1 cm)
Længde (metrisk) 12.7 cm
Længde (engelsk) 5 tommer
Bredde (engelsk) 5,18 tommer.
Højde (engelsk) 4 tommer
Produkttype Kurv til reagensglas
Diameter (metrisk) Indvendig 101.6 mm
Højde (metrisk) 10.1 cm
Array 1 x 1
Bredde (metrisk) 13.1 cm