Få mere at vide
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ 3 mm OD Tyndvægget præcisions-NMR-rør
For at maksimere SNR har Precision NMR-rør minimale paramagnetiske urenheder, der vil påvirke shimming. Tæt ID- og OD-tolerance så lille som 0,0065 mm er plads til Wilmad indsætter
Brand: Wilmad-LabGlass™ 66600-0395
Advarsel:
Hætte anbefales ikke til brug med prøver opløst i chloroform-d eller acetone-d6.
Beskrivelse
For at maksimere SNR har Precision NMR-rør minimale paramagnetiske urenheder, der vil påvirke shimming. Tæt ID- og OD-tolerance så lille som 0,0065 mm er plads til Wilmad indsætter
Manufactured in a state-of-the-art ISO 9001:2008 USA facility using a unique precision shrinking and grinding process to shape the inner surface with maximized filling factor.- Inner surface is resistant to strong acid and base at ambient temperature
- Can be operated safely at temperatures up to 230°C, and within a temperature step of 120°C
- Rated as hydrolytic class 1
- Made from borosilicate glass that meets the requirement of Type 1 Class A glass from ASTM E438
- 100% inspection with multiple NIST traceable gauges and optical surface defect checks
Tekniske data
6 μm | |
228.6 mm | |
2.4195±0.0065 mm | |
9 in. | |
335-PP-9-5 |
13 μm | |
2.9935±0.0065 mm | |
600MHz | |
0.29 mm |