Få mere at vide
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ 3 mm OD Tyndvægget præcisions-NMR-rør
For at maksimere SNR har Precision NMR-rør minimale paramagnetiske urenheder, der vil påvirke shimming. Tæt ID- og OD-tolerance så lille som 0,0065 mm er plads til Wilmad indsætter
Brand: Wilmad-LabGlass™ 66500-0385
Advarsel:
Hætte anbefales ikke til brug med prøver opløst i chloroform-d eller acetone-d6.
Beskrivelse
For at maksimere SNR har Precision NMR-rør minimale paramagnetiske urenheder, der vil påvirke shimming. Tæt ID- og OD-tolerance så lille som 0,0065 mm er plads til Wilmad indsætter
Fremstillet i en state-of-the-art ISO 9001:2008 USA facilitet ved hjælp af en unik præcisionskrympe- og slibeproces til at forme den indre overflade med maksimeret fyldningsfaktor.- Indvendig overflade er modstandsdygtig over for stærk syre og base ved omgivelsestemperatur
- Kan betjenes sikkert ved temperaturer op til 230 °C og inden for et temperaturtrin på 120 °C
- Klassificeret som hydrolytisk klasse 1
- Fremstillet af borosilikatglas, der opfylder kravet til Type 1 Klasse A glas fra ASTM E438
- 100% inspektion med flere NIST sporbare målere og kontrol af optiske overfladefejl
Tekniske data
13μ m | |
178 mm | |
2,±4195 0,0065 mm | |
7 tommer | |
328-PP-8-5 |
25 μm | |
2,±9935 0,0065 mm | |
500MHz | |
0.29 mm |