Få mere at vide
Bel-Art™ ProCulture™ Micro-Tube Homogenizer: støde og rør
Kemisk og varmebestandig, farvestoffri
Brand:  Bel-Art™ F65000-9006
863.23 DKK valid until 2025-08-31
Use promo code "24239" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 17759824
  • 1075.00 DKK / Pakke med 100
Equipment Monthly Promotion
Brug rabatkode 24239 ved kassen
Se tilgængelige kampagner
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 30-10-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Kemisk og varmebestandig, farvestoffri
Matchede støderspidser og mikrorør kan bruges enten med homogenisator eller med håndbehandling.
  • Snævre tolerancer, grundig homogenisering og slibning af materialer
  • Kemisk og varmebestandig, farvestoffri for at eliminere potentiel udvaskning af tungmetaller til prøver
  • Fremstillet og pakket i klasse 10.000 renrum
  • Certificeret DNase, RNase og Pyrogen-fri
  • Fremstillet af animalsk og phalat/phalate-ester fri polypropylen
  • Fås i individuelle eller bulkpakninger
støde
  • Unikt ribbet skaft giver præcis fingerkontrol af homogenisering til forskydningsfølsomme prøver
  • Passer til de fleste motoriserede mixeradaptere
Rør
  • Rørbund 25 % tykkere bund end industristandard
  • Frostede side- og hætteflader til mærkning, positiv forsegling med snaphætte og gennemborelig top
Tekniske data
Tekniske data
støder og rør
1.5 mL
Ja
100/Pk.
Ja
0/1 V
Polypropylen
Micro-Tube homogenisator system
Bulk pakke
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Bel-Art™ ProCulture™ Micro-Tube Homogenizer: støde og rør > 1,5 ml støder og rør; Bulk pakke