Få mere at vide
Berkshire™ Pro-Wipe™ 880 Renrumsviskere
For ISO Klasse 5 (Klasse 100) applikationer
Brand: Berkshire™ PW880.0810.12
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Fremstillet af 100% polypropylen uden brug af cellulose
- Stærk, ren visker giver fremragende kemisk resistens, høj absorberingsevne og lave ekstraherbare og ioniske niveauer
- Flerlags mikrofiberkonstruktion producerer et blødt materiale, der ikke ridser eller slider selv de mest følsomme dele
Bestellinformation
Basisvægt: 71,4 g/m 2 .
Spezifikation
Renrumsklud | |
25 cm | |
20 cm | |
Autoklaverbar | |
RoHS 2002/05, REACH | |
Til brug i ISO Klasse 5 og højere renrumsmiljøer, ideel til udstyrsrensning og spildopsamling, fjernelse af ætsemidler, syrer og andre kemikaliespild | |
100/pakke; 12 Pks./Kasse |
8 tommer | |
10 tommer | |
Polypropylen | |
71.4 | |
10 x 8 tommer (25 x 20 cm) | |
Til rengøring af udstyr, aftørring i komponentforberedelse, blanding og vaskeområder |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Berkshire™ Pro-Wipe™ 880 Renrumsviskere > 8 x 10 tommer
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur