Learn More
Invitrogen™ beta Galactosidase Synthetic Peptide
Synthetic Peptide
Brand:  Invitrogen™ PEP0855
Product Code. 15359090
  • 1168.00 DKK / 50µg
Découvrez plus d'offres spéciales
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
beta-Galactosidase Synthetic Peptide, PEP-0855, from Invitrogen.
This peptide corresponds to 17 amino acids near the amino terminus of E. coli beta-galactosidase.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Bacteria
beta Galactosidase
-20°C
Liquid
Blocking Assay, Control
0.02% sodium azide
50 μg
PBS
purified
200 μg/mL
Synthetic Peptide
PBS with 0.1% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.2
No
Peptide
RUO - research use only
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS