Få mere at vide
Bibenzyl, 99% Artikelnummer.: 10291682
Bibenzyl, 99%
Artikelnummer. 10291682 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
5 g, Glasflaske, 5g
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
5g
Artikelnummer. 10291682
Brand: Thermo Scientific Acros 106230050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 103-29-7 | C14H14 | 182.27 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 103-29-7
Molekylær formel C14H14
Molekylvægt (g/mol) 182.27
MDL nummer MFCD00004796
InChI nøgle QWUWMCYKGHVNAV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-diphenylethane, bibenzyl, dibenzyl, s-diphenylethane, 2-phenylethyl benzene, 1,2-dihydrostilbene, dibenzil, sym-diphenylethane, dihydrostilbene, benzene, 1,1'-1,2-ethanediyl bis
PubChem CID 7647
ChEBI CHEBI:34047
IUPAC navn 2-phenylethylbenzen
SMIL C(CC1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bibenzyl
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 49.0°C to 53.0°C
Farve Hvid til gul
Tæthed 1.0100g/mL
Kogepunkt 284.0°C
Flammepunkt 129°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5CH2CH2C6H5
Mængde 5 g
Beilstein 05,598
Merck Index 15,1202
Specifik vægtfylde 1.01
Opløselighedsinformation Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: practically insoluble in liquid ammonia, moderately soluble in alcohol, freely soluble in carbon disulfide, ether,, chloroform and amyl acetate, soluble in liquid sulfur dioxide
Formel vægt 182.26
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Bibenzyl, 99% >