Learn More
Invitrogen™ Bigfoot™ Spectral Cell Sorter Accessories
The Bigfoot Cell Sorter is designed to streamline the cell sorting workflow and enhance the user experience. It has a multitude of cell sorting advancements, accessories, and unique capabilities to enable the most complex multi-parameter sorts, and to meet high-throughput demands for a wide range of applications.
Brand:  Invitrogen™ PL00393
 View more versions of this product
Product Code. 18014110
  • 2570.00 DKK / Each
Explore more special offers
Description
Description
The Invitrogen Bigfoot Spectral Cell Sorter provides power, performance, and flexibility to help accelerate cutting edge discoveries. Designed to streamline the cell sorting workflow and enhance the user experience, the Bigfoot sorter has a multitude of cell sorting advancements, accessories, and unique capabilities to enable the most complex multi-parameter sorts, and to meet high-throughput demands for a wide range of applications.
The Invitrogen Bigfoot Spectral Cell Sorter offers a full line of accessory products for continuous expansion of the instrument including interchangeable nozzle tips, temperature controlled sample input and sort output adapters, and bulk fluid bottles and caps.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Bigfoot™ Spectral Cell Sorter
Each
Connectors
Bigfoot™
Flow Cytometry
Room Temperature
Autoclavable Decon Cap
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Invitrogen™ Bigfoot™ Spectral Cell Sorter Accessories > Autoclavable Decon Cap
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis
For Research Use Only.