Learn More
Sartorius™ Biohit™ Proline Single-Channel Mechanical Pipettes
Ideal for universities and colleges or any laboratory seeking cost-efficient, reliable liquid-handling tool. Sartorius™ Biohit™ Proline Single-Channel Mechanical Pipettes are adjustable-range pipettes that can be used with many tip brands.
Brand:  Sartorius™ 720080
1694.32 DKK valid until 2025-05-09
Use promo code "24143" to get your promotional price.
 View more versions of this product
Codice prodotto. 10023571
  • 2360.00 DKK / Each
Estimated Shipment: 13-06-2025
to see stock.
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Light weight with high accuracy and precision for use by professionals
  • Wide range of pipettes with adjustable or fixed volume ranges
  • Easy volume setting with click stop mechanism
  • Relaxed grip with ergonomic finger support
  • Reduced risk of contamination with Safe-Cone Filters available
  • Compatible with many universal tips, including Optifit Tips and SafetySpace Tips
Proline Plus models feature:
  • Color coding on the pipette
  • Fully autoclavable, with only 3 parts to clear
  • More ergonomic design for lower required pipetting force
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
0.9, 1.2, 3%
Optifit
Laboratory
1
2 to 20 μL
Safe-Cone
It is ideal for universities and colleges, or any laboratory seeking a cost-efficient liquid handling tool
04, 1, 2%
Yes
ISO
Autoclavable
Proline Plus
Mechanical Pipette
Clear volume
Ergonomic
Laboratory
1 Each
Chemical
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Vedi i prodotti accessori
Offerte speciali
Offerte speciali
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Sartorius™ Biohit™ Proline Single-Channel Mechanical Pipettes > Capacity: 2 to 20μL; Accuracy: 0.9, 1.2, 3%
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato